Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé pour connecteur droit en polypropylène
Ces raccords cannelés droits économiques permettent de connecter facilement des circuits d’écoulement en laboratoire sans utiliser d’outils.
32.50€ - 56.75€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Quantité d’emballage | 25/boîte |
Méthode de stérilisation | Autoclave ou oxyde d’éthylène |
Forme | Structuré |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15202240
|
Masterflex™
06365-11 |
Tubulure de 1/16 pouces de D.I. | N/A | |||||||
12418700
|
Masterflex™
06365-11 |
Tubulure de 1/16 pouces de D.I. |
56.75€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12459570
|
Masterflex™
06365-22 |
Tubulure de 1/8 pouces de D.I. |
52.40€
25 pièces |
Expédition estimée: 08-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Idéal pour les applications à basse pression, généralement jusqu’à 30 psi (2 bar)
- Résistance aux produits chimiques
- Faites glisser la tubulure ou le tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint sécurisé
- Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
- Stérilisez par autoclavage ou oxyde d’éthylène (ETO)
Spécification
Autoclavable | |
25/boîte | |
Structuré | |
Transparent | |
Raccords cannelés |
Polypropylène | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène | |
Connecteur droit | |
30 psi (2 bar) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Raccord cannelé pour connecteur droit en polypropylène