Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé pour connecteur droit en polypropylène
Code produit. 15202240
Click to view available options
À utiliser avec:
Tubulure de 1/16 pouces de D.I.
Tubulure de 1/8 pouces de D.I.
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
Code produit. 15202240
Marque: Masterflex™ 0636511
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ces raccords cannelés droits économiques permettent de connecter facilement des circuits d’écoulement en laboratoire sans utiliser d’outils.
  • Idéal pour les applications à basse pression, généralement jusqu’à 30 psi (2 bar)
  • Résistance aux produits chimiques
  • Faites glisser la tubulure ou le tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint sécurisé
  • Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
  • Stérilisez par autoclavage ou oxyde d’éthylène (ETO)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Tubulure de 1/16 pouces de D.I.
Quantité d’emballage 25/boîte
Taille du port Orifice de 1/32 po ; 25/32 x 1/4 po
Méthode de stérilisation Autoclave ou oxyde d’éthylène
Forme Structuré
Comprend Connecteur droit
Couleur Transparent
Pression maximale 30 psi (2 bar)
Type de produit Raccords cannelés