Learn More
Heathrow Scientific™ Sacs autoclavables
Sacs transparents, imprimés du marquage risque biologique en bleu, spécialement conçus pour une élimination sécurisée
114.33€ - 218.00€
Spécification
Type de produit | Autoclavable Bags |
---|---|
Contenu et stockage | Température ambiante |
Description | Sacs autoclavables transparents |
Autoclavable | Autoclavable à 121°C |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16370666
![]() |
Heathrow Scientific™
HS1002A |
310 x 660 mm |
114.33€
200 pièces |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16380666
![]() |
Heathrow Scientific™
HS1002B |
415 x 600 mm |
198.72€
200 pièces |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16390666
![]() |
Heathrow Scientific™
HS1002C |
610 x 810 mm |
218.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- En PE de 2,0 mm d’épaisseur
- Peuvent être utilisés pour des autoclavages répétés
- Les coutures latérales robustes permettent de contenir les articles en toute sécurité
- Autoclavable à 250°F (121°C)
- Panneau d’écriture avant
- 4 boîtes intérieures de 50 sacs
- Jetable
Spécification
Autoclavable Bags | |
Sacs autoclavables transparents | |
Transparent | |
Sacs pour déchets dangereux | |
Polypropylène | |
2 mm | |
50/boîte | |
80 mil |
Température ambiante | |
Autoclavable à 121°C | |
Oui | |
Autoclave | |
Non stérile | |
200/boîte | |
Boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heathrow Scientific™ Sacs autoclavables