Learn More
Heathrow Scientific™ Sacs autoclavables
GREENER_CHOICE
Code produit. 16380666 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
310 x 660 mm
415 x 600 mm
610 x 810 mm
Conditionnement:
200 pièces
Code produit. 16380666
Marque: Heathrow Scientific™ HS1002B
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sacs transparents, imprimés du marquage risque biologique en bleu, spécialement conçus pour une élimination sécurisée
  • En PE de 2,0 mm d’épaisseur
  • Peuvent être utilisés pour des autoclavages répétés
  • Les coutures latérales robustes permettent de contenir les articles en toute sécurité
  • Autoclavable à 250°F (121°C)
  • Panneau d’écriture avant
  • 4 boîtes intérieures de 50 sacs
  • Jetable
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Description Sacs autoclavables transparents
Autoclavable Autoclavable à 121°C
Capacité (impériale) 6,80 gal
Capacité (métrique) 25,75 L
Type de bouchon None
Couleur Transparent
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Sacs pour déchets dangereux
À utiliser avec (équipement) Autoclave
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 2 mm
Nbre par carton 200/boîte
Nb par paquet 50/boîte
Conditionnement externe Boîte
Épaisseur (impériale) 80 mil
Dimensions (L x l) 415 x 600 mm
Dimensions (L x l x H) 16,3 x 23,6 x 0,08 in
Longueur (impériale) 16,3 in
Longueur (métrique) 41,5 cm
Largeur (impériale) 23,6 in
Largeur (métrique) 60 cm
Poids (impériale) 0,04 lb
Poids (métrique) 0,02 kg
Type de produit Autoclavable Bags