Learn More
3M™ Masque pour particules Aura™, Series 9400
Léger et pliable. Le masque pour particules 3M Aura présente une conception unique à trois panneaux pour un plus grand confort et une communication simple.
Marque: 3M™ 7000088836
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bénéficiez d’une protection fiable et confortable contre toute une variété de particules en suspension dans l’air
- Minimisez les risques de contamination pour les procédés de production alimentaire ou pharmaceutique
- Fabriqués sans agrafes ou petites pièces amovibles
- L’option de vanne d’expiration Cool Flow™ permet d’éliminer efficacement la chaleur et l’humidité pour un port plus confortable
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
FFP3 |