Learn More
3M™ Masque pour particules Aura™, Series 9400
Code produit. p-8006555
Click to view available options
Type de filtre:
FFP2
FFP3
Conditionnement:
10 pièces
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 12932505
Marque: 3M™ 7000088835
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Léger et pliable. Le masque pour particules 3M Aura présente une conception unique à trois panneaux pour un plus grand confort et une communication simple.
  • Bénéficiez d’une protection fiable et confortable contre toute une variété de particules en suspension dans l’air
  • Minimisez les risques de contamination pour les procédés de production alimentaire ou pharmaceutique
  • Fabriqués sans agrafes ou petites pièces amovibles
  • L’option de vanne d’expiration Cool Flow™ permet d’éliminer efficacement la chaleur et l’humidité pour un port plus confortable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 149:2001 + A1:2009
Couleur Bleu
Type de filtre FFP2
Avec soupape d’expiration Oui
Efficacité de filtre FFP2 NR D à vanne 10 x WEL
À utiliser avec (application) Exposition aux particules de poussière en suspension et aux particules liquides non volatiles
Comprend Vanne d’expiration Cool Flow™
Matériau du serre-tête Élastomère thermoplastique
Matériau du couvre-nez Aluminium
Résistant à Particules de poussière en suspension et particules liquides non volatiles
Stérilité Non-sterile
FDA Cleared Surgical Mask No