Learn More
3M™ Masque pour particules Aura™, série 9300+Gen3
Le masque pour particules Aura™ série 9300+Gen3 est la nouvelle génération de masques respiratoires 3M Aura : Protection FFP associée à la conception pliable 3 panneaux originale.
14.37€ - 2586.10€
Spécification
Certifications/Conformité Approuvé CE
Couleur Blanc
Type de produit Pliage à plat
Dimensions Étalon
Sans latex Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque Efficacité de filtre Avec soupape d’expiration Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Efficacité de filtre Avec soupape d’expiration Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16260262
Afficher les documents
3M™
7100138120
FFP2 Oui 5/Pk. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
16250262
Afficher les documents
3M™
7100138121
FFP2 Non 5/paquet Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
16270262
Afficher les documents
3M™
7100138357
FFP3 Oui 5/Pk. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
16220262
Afficher les documents Détails de la promotion
3M™
7100134314
FFP3 Oui 10/paquet
107.00€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
16200262
Afficher les documents
3M™
7100134313
FFP2 Oui 10/paquet
57.00€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
16290252
Afficher les documents
3M™
7100134298
FFP2 Non 20/paquet Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
16210262
Afficher les documents
3M™
7100134311
FFP3 Non 20/paquet Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
16230262
Afficher les documents
3M™
7100139467
FFP2 Oui 330/Pk. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
16240262
Afficher les documents
3M™
7100138716
FFP3 Oui 330/Pk. Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • La conception pliable 3 panneaux originale s’adapte à une large gamme de formes et tailles de visage
  • Le milieu (filtre) avancé en électret 3M vous permet de respirer plus facilement
  • Des languettes innovantes sur les panneaux supérieur et inférieur simplifient le positionnement et le réglage
  • Les bandeaux tressés sont dotés d’un code couleur pour une identification rapide et facile
  • Le panneau supérieur sculpté s’adapte au nez et aux contours du visage pour une étanchéité optimale
  • Le panneau supérieur gaufré réduit la formation de buée sur les lunettes
  • Pliable et disposant d’un emballage individuel, il est facile à stocker
  • Protection respiratoire contre les environnements de travail dangereux
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
Approuvé CE
Pliage à plat
Non
Blanc
Étalon