Learn More
3M™ Masque pour particules Aura™, série 9300+Gen3
Le masque pour particules Aura™ série 9300+Gen3 est la nouvelle génération de masques respiratoires 3M Aura : Protection FFP associée à la conception pliable 3 panneaux originale.
Marque: 3M™ 7100139467
Informations supplémentaires : Poids : 3.00000kg
Description
- La conception pliable 3 panneaux originale s’adapte à une large gamme de formes et tailles de visage
- Le milieu (filtre) avancé en électret 3M vous permet de respirer plus facilement
- Des languettes innovantes sur les panneaux supérieur et inférieur simplifient le positionnement et le réglage
- Les bandeaux tressés sont dotés d’un code couleur pour une identification rapide et facile
- Le panneau supérieur sculpté s’adapte au nez et aux contours du visage pour une étanchéité optimale
- Le panneau supérieur gaufré réduit la formation de buée sur les lunettes
- Pliable et disposant d’un emballage individuel, il est facile à stocker
- Protection respiratoire contre les environnements de travail dangereux
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
CE Approved | |
Pliage à plat | |
Oui | |
Non | |
Up to 12 x TLV | |
243 mm | |
131 mm |
White | |
Standard | |
FFP2 | |
9332+Gen3 | |
330/Pk. | |
82 mm | |
16,858 g |