Learn More
Attune™ Wash Solution
45.12€ - 134.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
---|---|
Type de produit | Solution de lavage pour cytométrie en flux |
À utiliser avec (équipement) | Cytomètre de focalisation acoustique Attune™ |
Gamme de produits | Attune™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15360445
|
Invitrogen
A24974 |
250 ml |
45.12€
250mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17403822
|
Invitrogen
J24974 |
1 litre |
134.00€
1L |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Conserver à température ambiante. | |
Solution de lavage pour cytométrie en flux | |
Cytomètre de focalisation acoustique Attune™ | |
Attune™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.