Learn More
BINDER™ Swivel Casters
Height-adjustable swivel casters
Marque: BINDER™ 8012-2544
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Height-adjustable swivel casters for horizontal alignment of unit on uneven floors.
Spécification
KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600 | |
Acier | |
Castor Frame |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Swivel Casters > For use with KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu