Learn More
ASTM™ D6584 Standard Solution 4, Honeywell Fluka™
En pyridne, étalon analytique, matériau de référence
Marque:  Honeywell Fluka R1390-1ML
Code produit. 15909711
Description
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
  • Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
  • Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
  • Assistance technique gratuite par des experts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
56-81-5, 2465-32-9
1 mL
20°C
Liquide
Étalon analytique
Bouteille en verre
0.98 g/cm3
Biocarburants
115°C
Nom du produit
ASTM™ D6584 Standard Solution 4, Honeywell Fluka™ > 1 ml