Learn More
Saint-Gobain Connecteur de tube mâle en PFA série RF1 AstiPure™
Utilisez ces raccords pour la distribution de liquides corrosifs. Le connecteur de tube mâle en PFA série RF1 AstiPure™ Saint Gobain Performance Plastics™ est étanche et fiable sous une vaste gamme de températures et de pressions.
10.91€ - 88.15€
Spécification
Type de produit | Connecteur mâle pour tube |
---|---|
Matériau | PFA |
Quantité d’emballage | 1/boîte |
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11904099
|
Saint-Gobain
RF10610 |
44 mm | NPT 1/8 po |
51.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11984139
|
Saint-Gobain
RF10413 |
40 mm | NPT 1/4 po |
40.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11914099
|
Saint-Gobain
RF10613 |
46 mm | NPT 1/4 po |
10.91€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11974139
|
Saint-Gobain
RF10410 |
40 mm | NPT 1/8 po |
88.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Anneaux de piston en silicone de caoutchouc robustes pour flacons
- Pour applications générales en laboratoire
Spécification
Connecteur mâle pour tube | |
PFA | |
1/boîte |