Learn More
Saint-Gobain Connecteur de tube mâle en PFA série RF1 AstiPure™
Utilisez ces raccords pour la distribution de liquides corrosifs. Le connecteur de tube mâle en PFA série RF1 AstiPure™ Saint Gobain Performance Plastics™ est étanche et fiable sous une vaste gamme de températures et de pressions.
Marque: Saint-Gobain RF10413
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Description
- Anneaux de piston en silicone de caoutchouc robustes pour flacons
- Pour applications générales en laboratoire
Spécification
Connecteur mâle pour tube | |
40 mm | |
1/boîte | |
NPT 1/4 po |
PFA | |
Pour tubulure de 4 x 6 mm de diamètre | |
13mm |