Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aspartame, 98 %
Un édulcorant non nutritif et un ester dipeptidique environ 160 fois plus sucré que le saccharose
61.79€ - 355.77€
Identifiants chimiques
CAS 22839-47-0
Formule moléculaire C14H18N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 294.31
Numéro MDL MFCD00002724
Clé InChI IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
Synonyme aspartame, nutrasweet, asp-phe-ome, asp-phe methyl ester, aspartam, aspartamum, aspartamo, l-aspartyl-l-phenylalanine methyl ester, aspartylphenylalanine methyl ester, dipeptide sweetenerAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 134601
ChEBI CHEBI:2877
Nom IUPAC (3S)-3-amino-4-[[(2S)-1 méthoxy-1-oxo-3-phénylpropan-2-yl]amino]-4-acide oxobutanoïque
SMILES COC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15444109
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J61523.06
5 g
61.79€
5g
15454109
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J61523.14
25 g
143.55€
25g
15464109
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J61523.22
100 g
355.77€
100g
Description
Description
Aspartame is a synthetic and low-calorie sweetener and is used as an active ingredient in consumer foods, beverages, soft drinks, breath mints, sugar free chewing gum, cocoa mixes, frozen desserts, chewable vitamin supplements, milk drinks, cerals, pharmaceutical drugs and supplements, tabletop sweeteners and diet sodas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’aspartame est un édulcorant synthétique et hypocalorique. Il est utilisé comme ingrédient actif dans les aliments de consommation, les boissons, les sodas, les bonbons à la menthe, les chewing-gums sans sucre, les mélanges de cacao, les desserts congelés, les suppléments vitaminiques, les boissons lactées, les céréales, les préparations pharmaceutiques et les compléments, les édulcorants de table et les sodas alimentaires.
Solubilité
Soluble dans l’acide formique, le diméthylsulfoxyde. Peu soluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 245-261-3
missing translation for 'rtecsNumber' : WM3407000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : 2° à 8°C
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Aspartame, 98 %