missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ASF/SF2 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1A6C5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Proteintech 66671-1-IG-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This antibody can recognize all the 3 isoforms (28 kDa,33 kDa and 22 kDa) of SFRS1.
UBE2E2 catalyzes the covalent attachment of ubiquitin to other proteins.Spécification
ASF/SF2 | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Q07955, Q6PDM2 | |
SRSF1 | |
ASF/SF2 Fusion Protein Ag3626 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG1 |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
1A6C5 | |
Unconjugated | |
SRSF1 | |
Alternative splicing factor 1, ASF, ASF 1, ASF/SF2, SF2, SF2p33, SFRS1, SRp30a, SRSF1 | |
Mouse | |
Protein G | |
RUO | |
110809, 6426, 689890 | |
-20°C | |
Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
ASF/SF2 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1A6C5, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu