Learn More
R&D Systems™ Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT) Enzyme
Suitable for use with TdT apoptosis or DNA damage and repair kits
Marque: R&D Systems™ 4810-30-05
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. | |
30 μL | |
Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT) Enzyme |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
R&D Systems™ Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT) Enzyme > 30 uL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu