Learn More
Ascarite(II), absorbant de CO2, maillage 8 à 20, Thermo Scientific Chemicals
127.64€ - 1293.44€
Spécification
Couleur | Marron |
---|---|
Forme physique | Granulaire |
Nom chimique ou matériau | Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 8 to 20 mesh |
Note relative au nom | 8- to 20-mesh |
CAS | 81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10617504
|
Thermo Scientific Acros
208081000 |
100 g |
127.64€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10092680
|
Thermo Scientific Acros
208085000 |
500 g |
361.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15214684
|
Thermo Scientific Acros
208080025 |
2.5 kg |
1293.44€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorption de gazSpécification
Marron | |
Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 8 to 20 mesh | |
81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9 | |
Particle size analysis: 8 to 20 mesh |
Granulaire | |
8- to 20-mesh | |
MFCD00132264 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
GHS P Statement:
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
- Ascarite(II)Ò, CO2 absorbent, product of Arthur H. Thomas Company
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide