Learn More
Ascarite(II), absorbant de CO2, maillage 8 à 20, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15214684 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 15214684
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 81133-20-2
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorption de gaz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 8 to 20 mesh
Note relative au nom 8- to 20-mesh
Couleur Marron
Forme physique Granulaire
CAS 81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9
Quantité 2.5 kg
Numéro MDL MFCD00132264
Granulométrie Particle size analysis: 8 to 20 mesh