Learn More
Thermo Scientific™ Racks à charnière vides ART™ pour pointes de pipettes
Économisez un espace précieux dans le laboratoire avec ces racks empilables à charnière à pointe de pipette.
27.78€ - 42.00€
Spécification
Type de produit | Racks à charnières vides |
---|---|
Forme | Carré |
Empilables | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10287524
![]() |
Thermo Scientific™
2004-ER |
Small |
31.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10429844
![]() |
Thermo Scientific™
2006-ER |
Moyenne |
42.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10349124
![]() |
Thermo Scientific™
2008-ER |
Large |
27.78€
8 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Économisez un espace précieux dans le laboratoire avec les racks empilables à charnière vide pour pointes de pipettes Thermo Scientific™ ART™. Les cônes à filtre ART assurent une protection efficace à 100 % contre les aérosols et la contamination par les liquides. Le loquet avant ferme et se verrouille, garantissant la sécurité permanente du stockage
Caractéristiques :
- Les cônes à filtre ART assurent une protection efficace à 100 % contre les aérosols et la contamination par les liquides
- Les racks offrent un accès rapide et facile aux pointes de pipettes, ce qui se traduit par un gain de temps précieux
- Le loquet avant ferme et se verrouille, garantissant la sécurité permanente du stockage
Certifications :
- Produits non stériles certifiés exempts de RNase, de DNase, d’ADN, d’ATP, d’endotoxines, de pyrogènes et d’inhibiteurs de PCR
- Produits stériles certifiés exempts de RNase, de DNase, d’ADN, d’ATP, de biocontamination, d’endotoxines, de pyrogènes et d’inhibiteurs de PCR
Recommandé dans les cas suivants :
- Manipulation de liquides
- Biologie moléculaire
- PCR
- Biotechnologie
Spécification
Racks à charnières vides | |
Carré | |
Oui | |
Non stérile |