Learn More
Thermo Scientific™ Racks à charnière vides ART™ pour pointes de pipettes
Économisez un espace précieux dans le laboratoire avec le rack à charnière empilable pour pointes de pipettes Thermo Scientific™ ART™.
Marque: Thermo Scientific™ 2006-ER
23.04 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.72000kg
Description
Économisez un espace précieux dans le laboratoire avec les racks à charnières vides empilables pour pointes de pipettes Thermo Scientific™ ART™.
Caractéristiques :
- Les cônes à filtre ART assurent une protection efficace à 100 % contre les aérosols et la contamination par les liquides
- Les racks offrent un accès rapide et facile aux pointes de pipettes, ce qui se traduit par un gain de temps précieux
- Le loquet avant ferme et se verrouille, garantissant la sécurité permanente du stockage
Certifications :
- Produits non stériles certifiés exempts de RNase, de DNase, d’ADN, d’ATP, d’endotoxines, de pyrogènes et d’inhibiteurs de PCR
- Produits stériles certifiés exempts de RNase, de DNase, d’ADN, d’ATP, de biocontamination, d’endotoxines, de pyrogènes et d’inhibiteurs de PCR
Recommandé dans les cas suivants :
- Manipulation de liquides
- Biologie moléculaire
- PCR
- Biotechnologie
Spécification
Racks à charnières vides | |
M | |
Oui | |
Rack à charnières, 10 plateaux/sachet, 5 sachets/boîte |
Certifiés exempts de RNase, de DNase, d’ADN, d’ATP, d’endotoxines, de pyrogènes et d’inhibiteurs de PCR | |
Carré | |
Non stériles |