Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes avec filtre barrière et insert de recharge, ART™
Bénéficiez de performances précises et stables avec ces pointes de pipettes, qui forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels.
Marque: Thermo Scientific™ 2069-RI
67.73 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25076" pour bénéficier de cette offre.
Description
Obtenez des performances précises et constantes avec les pointes de pipettes avec filtre barrière et insert de recharge Thermo Scientific™ ART™, qui constituent un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants. Les inserts ART sont écologiques offrant des emballages-coques individuels en plastique recyclé, conçus pour être utilisés avec les portoirs à charnières réutilisables ART et créant le système de recharge ART. Les pointes des inserts de recharge se clipsent en toute sécurité dans les portoirs à charnières pour un rechargement efficace.
Caractéristiques
- Pointes stériles certifiées exemptes de RNase, de DNase et apyrogènes
- Disponibles en MicroPoint, à longueur étendue, faible rétention et de conception SoftFit-L™ pour une utilisation avec les pipettes Rainin™ LTS™ LiteTouch™
Recommandé dans les cas suivants :
- Manipulation de liquides
- Biologie moléculaire
- PCR
- Biotechnologie
Spécification
200 μl | |
Stérile | |
2,32 po | |
Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines | |
Micro Point | |
Universelle | |
Sterile and PCR Ready |
À filtre | |
ART 200 | |
5.88 cm | |
Recharge | |
Moins de ressources utilisées et moins de déchets | |
ART |
Promotions
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Offre exclusive sur la manipulation des liquides
Libérez la précision : les meilleures pipettes et pointes en promotion.Code promotionnel: 25076Expire: 2025-06-30
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.