Learn More
Thermo Scientific™ Système de recharge avec filtre barrière ART™
GREENER_CHOICE
Code produit. 15163586
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
20 μl
200 μl
200 µl
300 μl
Type de pointe:
Faible rétention
Étalon
Fit for Purpose:
Stérile et prêt pour la PCR
Conditionnement:
960 pièces
Code produit. 15163586
Marque: Thermo Scientific™ 2069RT
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez des applications de façon précise et constante sans compromettre la protection grâce à ce système de recharge avec filtre barrière.
Effectuez des applications de manière précise et cohérente en respectant les mesures de protection grâce au système de recharge à barrière Thermo Scientific™ ART™, qui fournit une solution respectueuse de l’environnement sans compromettre la stérilité. Les puits décalés permettent d’empiler les pointes : ce système innovant réduit le gaspillage et permet de gagner de la place sur la paillasse et dans les armoires. La gamme ART est désormais plus complète, ce qui facilite plus que jamais la recherche d’une pointe s’adaptant à pratiquement n’importe quelle pipette ou application de votre laboratoire.
  • Les cônes à filtre ART assurent une protection efficace à 100 % contre les aérosols et la contamination par les liquides
  • Le conditionnement des pointes à filtre barrière empilable permet aux pointes de passer à travers les trous décalés de l’insert inférieur
  • Les rails de guidage de la coque du blister permettent d’aligner les inserts de pointes correctement pour un transfert en douceur dans le rack
  • La coque externe protège les pointes de la contamination extérieure pendant le remplissage des inserts
  • L’option d’emballage des pointes réduit le volume des déchets de plastique
  • La conception rigide de l’insert assure un chargement fiable des pointes
  • Numéro de lot et description imprimés sur chaque insert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pointe à filtre barrière ART 200
Volume (métrique) 200 µl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Naturel
Modèle Filtre barrière ART
Longueur (impériale) 2,3 in
Longueur (métrique) 5.88 cm
Déclaration de pureté Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines
Format Rack
Type de pointe Étalon
Concept écologique Moins de ressources utilisées et moins de déchets
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Gamme de produits ART
Fit for Purpose Stérile et prêt pour la PCR
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.