Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes à filtre barrière ART™ dans des racks à charnière
Réalisez votre pipetage de façon précise et constante grâce à ces cônes de pipettes à barrière dans des racks à charnière, qui forment un joint étanche lorsqu’ils sont exposés à des contaminants potentiels. Les racks à charnière ART sont disponibles en version à faible rétention, micropointe, longueur étendue et autres styles spécifiques.
Marque: Thermo Scientific™ 2149E-HR
70.20 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25076" pour bénéficier de cette offre.
Description
Contrairement aux pointes à filtre standard, les pointes de pipettes avec filtre barrière et portoir à charnière Thermo Scientific™ ART™ forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels. Les pointes de pipettes des inserts de recharge se clipsent de manière sécurisée au portoir à charnière respectueux de l’environnement et réutilisable. Les couvercles peuvent être soulevables ou à charnière. Le système de verrouillage empêche la contamination grâce au maintien des autres pointes stériles et offre une manipulation facile, d’une seule main. Les pointes en portoirs à charnière ART sont disponibles en version à faible rétention, micropointe, longue et autres styles spécifiques.
Caractéristiques :- Les racks à charnière empilables permettent de gagner de l’espace dans votre laboratoire
- Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
Recommandé dans les cas suivants :
- Manipulation de liquides
- Biologie moléculaire
- PCR
- Biotechnologie
Specifications
MicroPoint, insert de recharge | |
À filtre | |
ART 10 | |
4.57 cm | |
Portoir à charnières | |
Universelle | |
Sterile and PCR Ready |
10 μl | |
Stérile | |
1,8 in | |
Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines | |
Ultra micro | |
ART |
Promotions
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Offre exclusive sur la manipulation des liquides
Libérez la précision : les meilleures pipettes et pointes en promotion.Code promotionnel: 25076Expire: 2025-06-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.