Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes longues à filtre barrière ART™ sur rack à charnière
GREENER_CHOICE
Pipetez de façon précise et constante grâce aux pointes de pipettes Thermo Scientific™ ART™ équipées de filtre barrière et conditionnées dans un rack à charnière. Elles forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels.
Marque:  Thermo Scientific™ 2140-05-HR
98.31 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10421175
  • 167.00€ / 960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Contrairement aux pointes à filtre standard, les pointes de pipettes avec filtre barrière et rack à charnière Thermo Scientific™ ART™ forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels. Les pointes de pipettes des inserts de recharge se clipsent de manière sécurisée aux portoirs à charnière respectueux de l’environnement et réutilisables. Les couvercles peuvent être soulevables ou à charnière. Le système de verrouillage empêche la contamination grâce au maintien des autres pointes stériles et offre une manipulation facile, d’une seule main. Les pointes en racks à charnière ART sont disponibles en version à faible rétention, micropointe, longue et autres styles spécifiques.
Caractéristiques :
  • Les racks à charnière empilables permettent de gagner de l’espace dans votre laboratoire
  • Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
Recommandé dans les cas suivants :
  • Manipulation de liquides
  • Biologie moléculaire
  • PCR
  • Biotechnologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
MicroPoint, long, insert de recharge, faible rétention
Oui
ART 10 REACH
4.33 cm
Rack à charnière
Pipeteur universel
Stérile et prêt pour PCR
10 μl
Stériles
1.71 in
Exempt de RNase, de DNase, d’ADN, d’ATP, de biocontamination, d’endotoxine, de pyrogènes et d’inhibiteurs de PCR
Adaptation universelle
ART
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos Conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.