Learn More
Aalborg™ Tube de débitmètre direct en verre d’argon
Le tube de débitmètre direct en verre d’argon d’Aalborg™ complète un débitmètre qui est utilisé dans les systèmes fluidiques pour indiquer le débit du fluide.
61.00€ - 235.00€
Code produit | Marque | Débit d’air | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit d’air | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11892210
|
Aalborg™
FT-023-04-GL-VN |
2,5 l/min | 65 mm |
61.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11802450
|
Aalborg™
FT-034-07-ST-VN |
15 l/min | 150 mm |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11802220
|
Aalborg™
FT-044-13-ST-VN |
25 l/min | 65 mm |
75.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11842210
|
Aalborg™
FT-052-15-SA-VN |
1 l/min | 65 mm |
75.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11872440
|
Aalborg™
FT-062-10-CA-VN |
325°ml/min. | 150 mm |
235.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11882440
|
Aalborg™
FT-082-11-CA-VN |
2 l/min | 150 mm |
117.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les tubes à lecture directe sont simples.
- L’échelle de mesure sur chacun de ces tubes permet de lire le débit réel dans des conditions standard, au choix en unités impériales ou métriques.
- L’obtention de débits réels avec ces tubes nécessite l’utilisation d’un tableau de corrélation des débits à l’échelle de référence.
- Les tubes à échelle de référence sont utiles pour mesurer les débits de gaz autres que l’air et/ou dans des conditions non standard.
Spécification
Tube à débit direct d’argon |