Learn More
Aalborg™ Tube de débitmètre direct en verre d’argon
Le tube de débitmètre direct en verre d’argon d’Aalborg™ complète un débitmètre qui est utilisé dans les systèmes fluidiques pour indiquer le débit du fluide.
Marque:  Aalborg™ FT-062-10-CA-VN
Code produit. 11872440
  • 235.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les tubes à lecture directe sont simples.
  • L’échelle de mesure sur chacun de ces tubes permet de lire le débit réel dans des conditions standard, au choix en unités impériales ou métriques.
  • L’obtention de débits réels avec ces tubes nécessite l’utilisation d’un tableau de corrélation des débits à l’échelle de référence.
  • Les tubes à échelle de référence sont utiles pour mesurer les débits de gaz autres que l’air et/ou dans des conditions non standard.
Spécification
Spécification
325°ml/min.
Tube à débit direct d’argon
150 mm