Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur magnétique de plaque chauffante AREX-6
Agitateur à plaque chauffante en aluminium revêtu de céramique fiable et puissant pouvant être mis à niveau avec VTF et VTF EVO
Marque:  Velp Scientifica™ F20500463
Code produit. 15825231
  • 631.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Attributs de sécurité supérieurs
  • Le commutateur de chauffage de sécurité lumineux empêche le chauffage involontaire
  • L’icône lumineuse de surface chaude informe l’opérateur lorsque la température de la plaque supérieure est supérieure à 50°C
  • Boîtier moulé sous pression résistant (IP42) pour une protection maximale de la partie interne de l’instrument.
  • La vitesse d’agitation augmente légèrement en évitant les risques de déversements
  • Le couvercle de protection en silicium en option et sur mesure protège l’agitateur contre les dommages causés par les déversements
Conçu pour ses performances et son ergonomie
  • La plaque en alliage d’aluminium assure un transfert thermique optimal
  • Contrôle précis de la température de la plaque jusqu’à 370°C
  • Moteur extrêmement puissant sans balais capable d’agiter de 30 à 1700 tr/min.
  • La technologie de compensation de couple SpeedServo™ maintient le régime même en cas de variations de viscosité
  • Le nouvel aimant Alnico offre un couplage magnétique de pointe et garantit une agitation périphérique supérieure
Polyvalence et productivité améliorée
  • Connexion pour thermorégulateurs numériques VTF, VTF EVO pour le contrôle direct de la température de l’échantillon avec une précision de 0,5°C.
  • Le VTF et le VTF EVO permettent de mettre à niveau le potentiel de performance de l’AREX-6 avec des fonctionnalités exclusives d’agitateurs à plaque chauffante numériques
  • Le MultiAluBlock™ et le nouveau MonoAluBlock™ permettent d’effectuer de nombreuses réactions, ce qui permet d’économiser du temps et de l’espace sur la paillasse.
  • Le nouvel ensemble de bols hémisphériques permet de remplacer les manteaux et les bains d’huile afin d’effectuer des réactions propres et sûres avec des flacons à fond rond
  • Les couvercles de sécurité en PTFE sont conçus pour minimiser la dispersion thermique et accroître la sécurité
Spécification
Spécification
Technopolymère
Agitateur magnétique chauffant
Technopolymère
Analogique
160 mm
50/60 Hz
105 mm
5,7 lb
Agitateur à plaque chauffante
1
30 à 1 700 tr/min
Analogique
230 V
Système d’avertissement de plaque chaude
230 V, 50 à 60 Hz
5,3 in de diamètre
Température ambiante à 370°C
280 mm
630 W
2,6 kg
Rond
20 L
280 x 160 x 105 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Velp Scientifica™ Agitateur magnétique de plaque chauffante AREX-6 > Capacité : 20 l