Learn More
Velp Scientifica™ AREX 6 Digital PRO Agitateur magnétique chauffant
Agitateur de plaque chauffante numérique avancé avec minuteur, inversion automatique, plaque CerAlTopTM garantissant des performances de thermorégulation de meilleure qualité et une sécurité optimale.
Marque: Velp Scientifica™ SD20500460
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Des circuits de sécurité indépendants protègent l’instrument en cas de surchauffe
- Le chauffage est activé en tapant sur le bouton pour empêcher le chauffage involontaire
- Le système d’avertissement de surface chaude empêche les brûlures potentielles
- Limite de température réglable
- L’alarme de sonde arrête la fonction de chauffage lorsqu’elle détecte que la sonde n’est pas immergée dans le milieu
- Clé de verrouillage pour éviter toute modification involontaire des paramètres
- Boîtier moulé sous pression résistant (IP 42) pour une protection maximale de la partie interne de l’instrument.
- La plaque à chauffage rapide CerAlTopTM résiste aux produits chimiques et aux rayures, ce qui prolonge sa durée de vie
- La vitesse d’agitation augmente légèrement en évitant les risques de déversements
- Le couvercle de protection en silicone, en option et sur mesure, protège l’agitateur des dommages causés par les déversements
- Conçu pour une durée de vie optimale et garantie 3 ans
- Thermorégulation contrôlée par le logiciel PID pour un contrôle rapide, précis et stable de la température.
- Précision maximale de contrôle de la température jusqu’à 370°C.
- Réglage précis de la température avec une résolution de 1°C.
- Moteur extrêmement puissant sans balais capable d’agiter de 30 à 1 700 tr/min (incréments de 5 tr/min)
- La technologie de compensation de couple SpeedServoTM maintient le régime même en cas de variations de viscosité
- L’aimant Alnico offre un couplage magnétique de pointe et garantit une agitation périphérique supérieure
- Les icônes et l’affichage garantissent que l’opérateur a toujours un relevé clair des conditions de travail
- Le menu avancé et complet permet à l’opérateur de configurer l’agitateur à plaque chauffante selon le réglage le plus approprié pour chaque laboratoire
- Minuteur intégré pour des opérations sans surveillance
- Option d’inversion automatique de la direction d’agitation pour une cinétique améliorée
- Le MultiAluBlockTM et le nouveau MonoAluBlockTM permettent à l’utilisateur d’effectuer de nombreuses réactions, ce qui permet d’économiser du temps et de l’espace sur la paillasse.
- Le nouveau kit de bols en demi-sphère peut remplacer les bains d’huile et chauffe-ballons pour effectuer des réactions plus propres et plus sûres avec des flacons à fond rond
- Les couvercles de sécurité en PTFE sont conçus pour minimiser la dispersion thermique et accroître la sécurité
Spécification
CerAlTop : Alliage d’aluminium revêtu d’une couche de céramique | |
Sonde de température, tige de support, pince | |
Plastique, métal | |
Température ambiante à 370°C | |
5,7 lb (sans accessoires) | |
Rectangle | |
UE / UK | |
30 à 1 700 tr/min |
230 V | |
Circuits de sécurité, avertissement de partie supérieure chaude, alarme de sonde, clé de verrouillage et couvercles de sécurité en PTFE | |
Numérique | |
50/60 Hz | |
2,6 Kg (sans accessoires) | |
20 L | |
1 | |
Numérique |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Velp Scientifica™ AREX 6 Digital PRO Agitateur magnétique chauffant > Sonde de température, tige de support, pince
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu