Learn More
VELP Scientifica AREC 4 Digital Ceramic Hot Plate Stirrer
Powerful digital hotplate stirrer that features a 4-inch ceramic plate and guarantees precise thermoregulation of the media, high safety and maximum reliability.
508.00€ - 723.00€
Spécification
Matériau de la plaque supérieure | Céramique |
---|---|
Tension | 230 V |
Dimensions | 4 x 4 in |
max. (métrique) | Room Temp to 550°C |
Type | Plaque chauffante à agitation magnétique |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
30067454
|
VELP Scientifica
F20500671 |
508.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
30067449
|
VELP Scientifica
SA20500671 |
Probe |
564.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30067451
|
VELP Scientifica
SB20500671 |
VFT |
723.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30067455
|
VELP Scientifica
SC20500671 |
Probe, Rod, Clamp |
615.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- The AREC 4 Digital offers precise temperature control, advanced stirring and heating performance, improved safety features, and ease of use.
- The compact footprint makes it an indispensable solution for labs with limited bench space.
- Advanced heating plate technology ensures temperature homogeneity and stability up to 550°C
- Precise thermoregulation of the medium with Pt100/Pt1000 probe (± 1°C) and VTF Digital Thermoregulator (± 0.5°C)
- Thermoregulation range from room temperature to 350°C
- Brushless motor ensuring power and resistance over time
- Stirs up to 5 L volume (H2O) from 100 up to 1500 rpm
- SpeedServo™ counter reaction technology maintains the speed constant as viscosity changes
- The robust 4-in. ceramic top offers exceptional chemical and scratch resistance and it is easy to clean with a simple wipe-down
- A 'Hot Surface' warning message is displayed when the temperature exceeds 50°C, even when inactive
Spécification
Céramique | |
4 x 4 in | |
Plaque chauffante à agitation magnétique | |
5 L | |
1 | |
100 à 1 500 tr/min | |
Numérique |
230 V | |
Room Temp to 550°C | |
Carré | |
UE / UK | |
5 L | |
3 ans |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VELP Scientifica AREC 4 Digital Ceramic Hot Plate Stirrer