Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Aquasil™ C18, granulométrie de 3 μm
Disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
Marque: Thermo Scientific™ 77503-154030
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific Aquasil C18 procurent une rétention supérieure à la C18 pour les molécules polaires.
- Phase C18 à “end-capping” polaire
- Sélectivité alternative aux phases C18 classiques
- Compatible avec les phases mobiles 100 % aqueuses
Informations de commande :
D’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre Service Clients.
Spécification
Colonne analytique | |
LC-MS | |
3 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
4 mm | |
150mm | |
2 à 8 | |
310 m²/g | |
Aquasil C18 | |
12% | |
Oui |