Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Aquasil™ C18, granulométrie de 3 μm
Les colonnes HPLC Thermo Scientific Aquasil C18 procurent une rétention supérieure à la C18 pour les molécules polaires.
768.78€ - 967.23€
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
---|---|
À utiliser avec | LC-MS |
Granulométrie | 3 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 100 Å |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10560126
|
Thermo Scientific™
77503-052130 |
3 μm | 2,1 mm | 50mm |
824.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10027354
|
Thermo Scientific™
77503-054630 |
3 μm | 4,6 mm | 50mm |
768.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10598985
|
Thermo Scientific™
77503-102130 |
3 μm | 2,1 mm | 100mm |
905.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10518035
|
Thermo Scientific™
77503-104630 |
3 μm | 4,6 mm | 100mm |
872.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10173943
|
Thermo Scientific™
77503-152130 |
3 μm | 2,1 mm | 150mm |
967.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10668445
|
Thermo Scientific™
77503-153030 |
3 μm | 3 mm | 150mm |
957.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10438204
|
Thermo Scientific™
77503-154030 |
3 μm | 4 mm | 150mm |
916.13€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10702887
|
Thermo Scientific™
77503-154630 |
3 μm | 4.6 mm | 150 mm |
924.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific Aquasil C18 procurent une rétention supérieure à la C18 pour les molécules polaires.
- Phase C18 à “end-capping” polaire
- Une sélectivité alternative aux phases C18 classiques
- Compatible avec les phases mobiles 100% aqueuses
Spécification
Colonne analytique | |
3 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
LC-MS | |
2 à 8 | |
310 m²/g | |
Aquasil C18 | |
12% | |
Oui |