Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Aquasil™ C18, granulométrie de 3 μm
Les colonnes HPLC Thermo Scientific Aquasil C18 procurent une rétention supérieure à la C18 pour les molécules polaires.
Marque: Thermo Scientific™ 77503-152130
918.87 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific Aquasil C18 procurent une rétention supérieure à la C18 pour les molécules polaires.
- Phase C18 à “end-capping” polaire
- Sélectivité alternative aux phases C18 classiques
- Compatible avec les phases mobiles 100 % aqueuses
Informations de commande :
D’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre Service Clients.
Spécification
Colonne analytique | |
LC-MS | |
3 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
2,1 mm | |
150mm | |
2 à 8 | |
310 m²/g | |
Aquasil C18 | |
12% | |
Oui |