Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Aquasil™ C18, granulométrie de 3 μm
Les colonnes HPLC Thermo Scientific Aquasil C18 procurent une rétention supérieure à la C18 pour les molécules polaires.
Marque:  Thermo Scientific™ 77503-054630
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10027354
  • 768.78€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-09-2024
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific Aquasil C18 procurent une rétention supérieure à la C18 pour les molécules polaires.
  • Phase C18 à “end-capping” polaire
  • Sélectivité alternative aux phases C18 classiques
  • Compatible avec les phases mobiles 100 % aqueuses
Informations de commande :
D’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre Service Clients.
Spécification
Spécification
Colonne analytique
LC-MS
3 μm
100 Å
L1
Silice
Phase inverse
Phase inverse
4,6 mm
50mm
2 - 8
310
Aquasil C18
12%