Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Complete 5K, pour la titration Karl Fischer par volumétrie, Fisher Chemical
83.65€ - 296.00€
Spécification
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Numéro MDL 81734
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11433813
Afficher les documents
Fisher Chemical
K/2250R/08
500 mL
83.65€
500mL
10092042
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
K/2250R/15
1 L
296.00€
1L
Description
Description
  • Réactif volumétrique monocomposant pour l’analyse à haute teneur en eau des aldéhydes et des cétones
  • Équivalent eau : 5,0 mg H2O/ml
  • Capacité d’eau illimitée
  • Effectuez une détermination du titrage avant utilisation
  • Sans pyridine
Spécification
Spécification
Flacon en verre ambré
Liquide
81734
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Karl Fischer Aqualine™ Complete 5K, pour la titration Karl Fischer par volumétrie, Fisher Chemical