Learn More
Macherey-Nagel™ Bandelettes de test Aquadur™
Déterminer la dureté de l’eau rapidement, facilement et de manière fiable. Les bandelettes de test Aquadur™ founit une procédure pratique d’immersion et de lecture et une couleur claire qui passe du vert au rouge qui garantissent des résultats fiables en quelques secondes.
77.05€
Spécification
Certifications/Conformité | CE, 93/42 / EEC |
---|---|
Format | Bande |
À utiliser avec (application) | Détermination de la dureté de l’eau |
Quantité | 100/paquet |
Heure du test | 20 sec |
Code produit | Marque | Quantité | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10632381
|
Macherey-Nagel™
91201 |
100/paquet | < 3 > 5 > 10 > 15 < 20 > 25°d |
77.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10028220
|
Macherey-Nagel™
91220 |
100/paquet | <3 > 4 > 7 > 14 <21°d |
77.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Détermination rapide et facile de la dureté de l’eau.
- La procédure pratique d’immersion et de lecture et la couleur claire qui passe du vert au rouge garantissent des résultats fiables en quelques secondes.
- Les bandelettes de test de dureté de l’eau sont disponibles dans une grande variété de graduations et d’options d’emballage différentes pour vos besoins individuels.
Spécification
CE, 93/42 / EEC | |
Détermination de la dureté de l’eau | |
20 sec |
Bande | |
100/paquet | |
Bandelettes de test Aquadur |