Learn More
Macherey-Nagel™ Bandelettes de test Aquadur™
Code produit. 10028220 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Graduations:
<3 > 4 > 7 > 14 <21°d
< 3 > 5 > 10 > 15 < 20 > 25°d
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10028220
Marque: Macherey-Nagel™ 91220
Déterminer la dureté de l’eau rapidement, facilement et de manière fiable. Les bandelettes de test Aquadur™ founit une procédure pratique d’immersion et de lecture et une couleur claire qui passe du vert au rouge qui garantissent des résultats fiables en quelques secondes.
  • Détermination rapide et facile de la dureté de l’eau.
  • La procédure pratique d’immersion et de lecture et la couleur claire qui passe du vert au rouge garantissent des résultats fiables en quelques secondes. 
  • Les bandelettes de test de dureté de l’eau sont disponibles dans une grande variété de graduations et d’options d’emballage différentes pour  vos besoins individuels.
Spécification
Certifications/Conformité CE, 93/42 / EEC
Format Bande
À utiliser avec (application) Détermination de la dureté de l’eau
Graduations <3 > 4 > 7 > 14 <21°d
Quantité 100/paquet
Heure du test 20 sec
Type Bandelettes de test Aquadur