Learn More
Thermo Scientific™ Cellule de protection de l’eau Aqua-Tec™
Protégez vos précieux échantillons des contaminants présents dans l’eau sans devoir recourir à des produits chimiques agressifs.
Marque: Thermo Scientific™ 50109579
338.05 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
La cellule de protection de l’eau Thermo Scientific™ Aqua-Tec™ est une méthode révolutionnaire qui vous permet de protéger vos précieux échantillons des contaminants présents dans l’eau sans devoir recourir à des produits chimiques agressifs. Il vous suffit de placer la cellule de 9,4 cm (3,7 po.) dans le réservoir d’eau de n’importe quel incubateur à CO2 ou bain-marie. Aqua-Tec empêche la contamination due à la plupart des types de bactéries, de moisissures et de champignons pendant six mois au maximum.
- Conçue et testée spécialement pour être utilisée en laboratoire avec les incubateurs à CO2 et les bains-marie
- Efficacité prouvée pendant près de 6 mois contre les bactéries, les moisissures et les champignons
- Manipulation en toute sécurité – ne nécessite aucun protocole spécifique de mise au rebut
- Auto-régulation pour une efficacité garantie indépendamment du niveau d’eau
- Facile à utiliser avec toutes les marques de matériel
Compliance
Homologation US EPA 91025-1-95500
Spécification
Allemagne (N-86509), Suisse (CHZN2388), Irlande (réf. SCP 100694) | |
Argent élémentaire | |
Boîte de 4 cellules | |
11 mm |
Incubateurs à CO2 et bains-marie | |
Cellule de protection de l’eau | |
94 mm | |
24 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Ce produit est uniquement disponible au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en France, en Autriche, en Suisse, en Suède, en Finlande et en Islande