Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ Dx 384-well Thermal Cycler
Conçu pour une utilisation dans la PCR de diagnostic in vitro
Marque: Applied Biosystems™ 4452301
Description
- Le thermocycleur à 384 puits Veriti Dx est doté d’un écran tactile couleur facile à utiliser pour simplifier la configuration et l’utilisation du système
- Offre une interface graphique facile à utiliser (écran tactile 6,5 pouces avec connecteurs VGA)
- Contrôle à portée de main L’interface utilisateur simple à utiliser mais puissante sur le thermocycleur à 384 puits Veriti Dx est pilotée par l’écran tactile couleur VGA de 6,5 po (16,51 cm). Le grand écran permet de visualiser facilement vos courbes de température. En outre, les grandes touches de navigation sont indispensables à la programmation du thermocycleur Veriti Dx. La configuration et la navigation sur le thermocycleur Veriti Dx ne requiert pas l’utilisation d’un stylet ou d’une souris
- Service et assistance de classe mondiale Le système Veriti Dx comprend l’installation et la qualification initiale/qualification opérationnelle (QI/QO) par les techniciens de maintenance terrain formés en usine pour s’assurer du respect de nos spécifications strictes en matière de performance
- Format de bloc : Non interchangeable ; Compatible avec les traitements à haut débit
- Vitesse de réaction : Standard
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR de routine
Certifications
Marquage CE IVD en Europe.
Compliance
Classé par la FDA des États-Unis comme un dispositif médical de classe I. Conforme aux exigences IVDD (98/79/CE). L’instrument est fabriqué conformément aux normes ISO 13485 et BPF.
Spécification
Non interchangeables | |
Compatible avec le haut débit | |
< 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C) | |
48,5 x 23,7 x 24,5 cm (19,1 x 9,3 x 9,6 in) | |
100 à 240 V | |
Thermocycleur | |
0°C à 100°C | |
3,7°C/s (bloc), 3,1°C/s (échantillon) | |
1 instrument | |
Bloc VeriFlex 6 zones à 384 puits |
± 0,25°C (35°C à 99,9°C) | |
Thermocycleur Veriti Dx | |
Étalon | |
384 puits, 20 µl | |
Écran tactile VGA 32 k couleur de 6,5 pouces | |
Garantie limitée | |
USB, Wi-Fi, Ethernet | |
>500 protocoles | |
11,4 kg (25 lb) |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
299130071 | Certificat d’analyse | 26/05/2023 | 4452301 |
299130069 | Certificat d’analyse | 26/05/2023 | 4452301 |
299130070 | Certificat d’analyse | 26/05/2023 | 4452301 |
299130068 | Certificat d’analyse | 14/03/2022 | 4452301 |
299130064 | Certificat d’analyse | 14/03/2022 | 4452301 |