Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit (20 mL sample prep, 10 mL PCR)
Passez des résultats d’échantillons biologiques aux résultats de génotypage en moins d’une heure.
Marque: Applied Biosystems™ 4403083
Includes: Réactifs suffisants pour 4,000 réactions de préparation d’échantillons lors de 50 μl/réaction et 4,000 réactions PCR à 5 μl pour chaque réaction.
Description
Le kit TaqMan™ Sample-to-SNP™ associe l’extraction d’ADN et le génotypage basé sur la chimie TaqMan™ dans un protocole rationalisé afin de fournir des résultats à partir de tout échantillon en moins d’une heure.
- Les kits d’extraction de l’ADN contenant tous les réactifs permettent d’obtenir en 5 minutes un ADN prêt pour la PCR à partir d’une grande variété de types d’échantillons, allant des prélèvements sanguins aux prélèvements buccaux en passant par les tissus végétaux.
- Le Master Mix TaqMan™ GTXpress™ offre une amplification par PCR robuste de l’ADN extrait en moins de 50 minutes
- Compatible avec les conditions de cycle thermique en mode rapide et standard
- Les composants pré-mélangés stockés entre 2° et 8°C réduisent considérablement le temps nécessaire à la configuration du dosage
- Validé avec tous les types de tests de génotypage Applied Biosystems™ TaqMan™
- Cycle de PCR étendu pour des réactions peu amplifiées ou limitées par des échantillons
Informations sur la commande
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours.
Spécification
Contient des réactifs de lyse (2° à 8°C) : 20 ml de chaque solution de lyse et de stabilisation de l’ADN ; Master Mix (15° à 25°C) : 10 ml de Master Mix 2X avec ADN polymérase AmpliTaq™ Fast, UP, dNTP, colorant de suivi et colorant ROX™. La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse). |
|
Faible | |
ADN polymérase AmpliTaq | |
Génotypage SNP (basé sur la PCR en temps réel) | |
SNP (inconnus ou nombreux), SNP (connus) | |
Sample-to-SNP™, TaqMan™ | |
1 kit | |
Fonctionnalité Hot-Start intégrée | |
20 mL |
Amorce-sonde | |
qPCR | |
Rapide ou standard | |
Système 7300, système 7500 Fast, système 7500, système 7900HT Fast, GeneAmp 9700, StepOne™, mode standard, thermocycleur Veriti, StepOne™ mode rapide, StepOne™ mode standard | |
ROX (pré-mélangé) | |
Réactifs de génotypage | |
400 réactions | |
Échantillon buccal, cultures cellulaires, cheveux avec follicule, poinçon ou aiguille de feuille, puce de semence, biopsie de queue (souris), biopsie de queue (rat), tissu (FFPE), sang total |