Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Clear GPLE Reaction Plates with Barcode
Code produit. p-4918070 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
20 plaques
500 plaques
Conditionnement:
20 pièces
500 pièces
Code produit. 15352476
Marque: Applied Biosystems™ 4483348
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Vingt plaques à 96 puits
Chaque lot est certifié exempt d’ADN, de RNAse et d’inhibiteurs de PCR
  • Pour un usage en laboratoire
  • Optimisé pour les performances avec les instruments Applied Biosystems
  • Grande stabilité mécanique et planéité pour répondre aux besoins de l’ensemble du flux de travail
  • Le processus de moulage en polypropylène à haute température permet d’empêcher l’ADN, l’ARN et les enzymes de se lier, tandis que le polycarbonate offre une stabilité mécanique, une planéité et une durabilité élevée
  • Construction conforme à la norme ANSI™/SBS
  • Choix idéal pour une utilisation avec l’automatisation / la robotique et les expériences à multi-instruments (comme le thermocycleur, le thermocycleur en temps réel, l’analyseur génétique)
  • La construction à paroi fine permet une adaptation parfaite aux blocs thermiques et un transfert de chaleur élevé du bloc thermique vers l’échantillon.
  • Le texte d’identification des puits en noir, facile à lire, permet de minimiser les erreurs de pipetage et d’accélérer la préparation des échantillons
  • Plateforme : Thermocycleur 2720, Analyseur génétique 3130, Analyseur génétique 3130xl, Analyseur génétique 3500 Dx, Analyseur génétique 3500, Analyseur génétique 3500xL Dx, Analyseur génétique 3500xL, Analyseur d’ADN 3730, Analyseur d’ADN 3730xl, Système 7300, Système 7500, Système 7900 HT, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ Système PCR, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Thermocycleur SimpliAmp™, Thermocycleur Veriti™ Dx, Thermocycleur Veriti, Système ViiA™ 7 Dx, Système ViiA 7
PCR rapide, PCR, PCR en temps réel, PCR systématique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Code-barres inclus
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Contenu et stockage 20 plaques 96 puits. Conserver à température ambiante.
Conditionnement 20 plaques
Gamme de produits MicroAmp
Couleur Optique, Transparent
Type de produit Microplaque
À utiliser avec (équipement) Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN
Type de jupe Semi
Matériau Polycarbonate, Polypropylène
Volume (métrique) du puits 0,3 mL
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 0,2 mL
Quantité 20 plaques
Vitesse de réaction Rapide, standard
Afficher plus Afficher moins
Pour un usage en laboratoire