Learn More
Applied Biosystems™ ADN polymérase 360 AmpliTaq™
Amplifie une vaste gamme de contextes de séquence d’ADN lorsqu’ils sont utilisés avec le tampon AmpliTaq 360 amélioré et l’activateur 360 GC
Marque:  Applied Biosystems™ 4398808
Code produit. 10229284
Includes: L’ADN polymérase AmpliTaq 360 est fourni à 5 U/μl avec le tampon PCR 10X AmpliTaq 360, 25 mM de M2Cl2, et 360GC Enhancer. Généralement, 1,5 ml de chacun des tampons AmpliTaq360, 25 mM de MgCl2 et 360GC Enhancer est fourni avec chaque 250 U d’enzyme. L’enzyme tampon de stockage est fournie à 20 mM Tris, pH 9,0, 100 mM de KCl, 0,1 mM d’EDTA, 1 mM DTT, 0,5 % (w/v) Tween 20, 50 % (v/v) glycérol. Source : Forme recombinante modifiée du Thermus aquaticus du gène de l’ADN polymérase exprimé dansE. coli. Toutes les solutions sont préparées dans de l’eau déionisée et stérilisée par filtre.
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
L’ADN polymérase AmpliTaq 360 est fourni à 5 U/μl avec le tampon PCR 10 X AmpliTaq 360, 25 mM M2Cl2 et l’amplificateur 360 GC. Généralement, 1,5 ml de chaque tampon AmpliTaq 360, 25 mM MgCl2 et l’amplificateur 360 GC est fourni pour chaque 250 U d’enzyme. L’enzyme tampon de stockage est fournie à 20 mM Tris, pH 9,0, 100 mM de KCl, 0,1 mM d’EDTA, 1 mM DTT, 0,5 % (w/v) Tween 20, 50 % (v/v) glycérol. Source : Forme recombinante modifiée du Thermus aquaticus du gène de l’ADN polymérase exprimé dansE. coli. Toutes les solutions sont préparées dans de l’eau déionisée et stérilisée par filtre. Stocké de -15 à -25°C, ce produit conserve ses performances au moins jusqu’à la date d’expiration figurant sur l’étiquette du tube. Avant utilisation, décongeler les composants à température ambiante et bien mélanger. Le produit est garanti jusqu’à 12 mois, comme indiqué par la date d’expiration.
Moyenne
5’ à 3’
5 U/μL
3’-A
5 kb ou moins
Stand-alone enzyme
ADN polymérase 360 AmpliTaq
100 unités
1 X
Composants séparés
ADN
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Applied Biosystems™ ADN polymérase 360 AmpliTaq™ > 100 unités