Learn More
VEE GEE API ASTM Hydrometer with Thermometer
The API ASTM Hydrometer with Thermometer is chosen as the Standard Scale for Petroleum.
Marque:  VEE GEE 6753HTS
Code produit. 17806453
  • 67.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Subdivisions: 0.1°
  • Approx. Length: 380 mm
  • Thermometer Range: 0 to 150°F
  • Thermometer Subdivision: 2°F
  • Thermometer filled with SafetyBLUE liquid
  • Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Spécification
Spécification
Densimètre
0.1°
0°F to 150°F
15.5°C (60°F)
53H
38 cm
-17.78 to +65.6°C
19 to 31°