Learn More
VEE GEE API ASTM Hydrometer with Thermometer
The API ASTM Hydrometer with Thermometer is chosen as the Standard Scale for Petroleum.
67.15€
Spécification
Type | Densimètre |
---|---|
Incréments | 0.1° |
Longueur (métrique) | 38 cm |
Plage de températures (impériale) | 0°F to 150°F |
Plage de températures (métrique) | -17.78 to +65.6°C |
Code produit | Marque | Numéro ASTM | API Range | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro ASTM | API Range | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17846543
|
VEE GEE
6757HTS |
57H | 59 to 71° |
67.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17866603
|
VEE GEE
6755HTS |
55H | 39 to 51° |
67.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17806533
|
VEE GEE
6754HTS |
54H | 29 to 41° |
67.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17806603
|
VEE GEE
6752HTS |
52H | 9 to 21° |
67.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17806453
|
VEE GEE
6753HTS |
53H | 19 to 31° |
67.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17806463
|
VEE GEE
6756HTS |
56H | 49 to 61° |
67.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Subdivisions: 0.1°
- Approx. Length: 380 mm
- Thermometer Range: 0 to 150°F
- Thermometer Subdivision: 2°F
- Thermometer filled with SafetyBLUE liquid
- Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Spécification
Densimètre | |
38 cm | |
-17.78 to +65.6°C |
0.1° | |
0°F to 150°F | |
15.5°C (60°F) |