Learn More
Chlorure d’antimoine(V), 99 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
28.20€ - 288.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-18-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl5Sb |
Poids moléculaire (g/mol) | 299.02 |
Numéro MDL | MFCD00011213 |
Clé InChI | VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I |
Synonyme | antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german |
CID PubChem | 24294 |
Nom IUPAC | pentachloro-$l^{5}-stibane |
SMILES | Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10489900
|
Thermo Scientific Acros
201210500 |
50 g | Flacon en verre |
28.20€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10713591
|
Thermo Scientific Acros
201212500 |
250 g | Flacon en verre |
83.50€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10636412
|
Thermo Scientific Acros
201210010 |
1 kg | Flacon en verre |
288.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
7647-18-9 | |
299.02 | |
VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I | |
24294 | |
Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Cl5Sb | |
MFCD00011213 | |
antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german | |
pentachloro-$l^{5}-stibane |
Spécification
92.0°C (30.0 mmHg) | |
2.8°C | |
7647-18-9 | |
Liquide | |
Cl5Sb | |
MFCD00011213 | |
15, 686 | |
Solubility in water: reacts with water forming hcl and antimonyoxide. Other solubilities: soluble in hcl, carbon disulfide, dichloromethane, soluble in an aqueous solution of tartaric acid,, ccl4 and chloroform | |
Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl | |
299.02 | |
299.01 | |
2.36 |
Antimony(V)-chloride | |
99% | |
Incolore à jaune | |
98.5% min | |
SbCl5 | |
01,42; 04,21; 05,18; 06,22; 07,12; 15,14; 17,17 | |
antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german | |
VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I | |
pentachloro-$l^{5}-stibane | |
24294 | |
99% | |
2.3600g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-601-8
missing translation for 'rtecsNumber' : CC5075000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Le produit peut développer une certaine turbidité ou des précipités
- Antimony(V)-chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.