Learn More
Chlorure d’antimoine(V), 99 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10713591
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-18-9
Formule moléculaire Cl5Sb
Poids moléculaire (g/mol) 299.02
Numéro MDL MFCD00011213
Clé InChI VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Synonyme antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
CID PubChem 24294
Nom IUPAC antimony pentachloride
SMILES Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 92.0°C (30.0 mmHg)
Nom chimique ou matériau Antimony(V)-chloride
Point de fusion 2.8°C
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Liquide
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min
Formule linéaire SbCl5
Fieser 01,42; 04,21; 05,18; 06,22; 07,12; 15,14; 17,17
Merck Index 15, 686
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts with water forming hcl and antimonyoxide. Other solubilities: soluble in hcl, carbon disulfide, dichloromethane, soluble in an aqueous solution of tartaric acid,, ccl4 and chloroform
Poids de la formule 299.01
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 2.36
Densité 2.3600g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Antimony(V)-chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.