Learn More
Solution étalon de métal à l’antimoine 1000 ppm, pour ICP, solution HCl 1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 500 mL |
Numéro MDL | 134030 |
Forme physique | Liquide |
Couleur | Incolore |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Antimony solution 1000 ppm
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution étalon de métal à l’antimoine 1000 ppm, pour ICP, solution HCl 1 M, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu