Learn More
Antimoine, solution étalon de plasma, Specpure™, Sb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11410421
Antimoine, solution étalon de plasma, Specpure™, Sb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410421
500 mL
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Code produit. 11410421
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041682.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire Sb in H2O/tartaric acid/tr. HNO3
Numéro MDL MFCD00134030
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony, plasma standard solution, Specpure™
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
Concentration Sb 1000 μg/mL
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1525086 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2025 Catalog Number041682.AE,041682.AD,041682.AP
Numéro de lot1525085 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2025 Catalog Number041682.AE,041682.AD,041682.AP
Numéro de lot1521712 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/01/2025 Catalog Number041682.AE,041682.AD,041682.AP
Numéro de lot1510708 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2024 Catalog Number041682.AE,041682.AD,041682.AP
Numéro de lot1507896 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/11/2024 Catalog Number041682.AE,041682.AD,041682.AP
Nom du produit
Antimoine, solution étalon de plasma, Specpure™, Sb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >