Learn More
Grenaille d’antimoine, jusqu’à 6 mm (0,2 po), 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11361119
Grenaille d’antimoine, jusqu’à 6 mm (0,2 po), 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361119
500 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11361119
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011348.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-36-0
Formule moléculaire Sb
Poids moléculaire (g/mol) 121.76
Numéro MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clé InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes germanAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Nom IUPAC distibyne
SMILES [Sb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony shot
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 500 g
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Odorless
Granulométrie 6mm (0.2 in.) & down
Forme Tir
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT15K046 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/08/2024 Catalog Number011348.14,011348.36,011348.22
Numéro de lotR08K017 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/05/2024 Catalog Number011348.14,011348.36,011348.22
Numéro de lotR18G005 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/05/2022 Catalog Number011348.14,011348.36,011348.22,011353.06
Numéro de lotN18I027 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number011348.14,011348.36,011348.22,011353.06
Numéro de lotA24Q08 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number011348.14,011348.36,011348.22,011353.06
Nom du produit
Grenaille d’antimoine, jusqu’à 6 mm (0,2 po), 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >