Learn More
Morceaux d’antimoine, 5 mm (0,2 po.) et moins, 99,9999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11361788
Morceaux d’antimoine, 5 mm (0,2 po.) et moins, 99,9999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361788
250 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11361788
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011676.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-36-0
Formule moléculaire Sb
Poids moléculaire (g/mol) 121.76
Numéro MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clé InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes germanAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Nom IUPAC distibyne
SMILES [Sb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray pieces
Plage de pourcentage du dosage 99.9999% (Metals basis)
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Forme Pièces, 5 mm (0,2 po) et moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX18K045 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/11/2024 Catalog Number011676.30,011676.18,011676.09
Numéro de lotP28I003 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number011676.30,011676.18,011676.09
Numéro de lotP24I018 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number011676.30,011676.18,011676.09
Numéro de lotP16D037 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number011676.30,011676.18,011676.09
Numéro de lotE07W011 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number011676.30,011676.18,011676.09
Nom du produit
Morceaux d’antimoine, 5 mm (0,2 po.) et moins, 99,9999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >