Learn More
Pentasulfure d’antimoine, pur, Thermo Scientific Chemicals
24.62€ - 198.99€
Identifiants chimiques
CAS 1315-04-4
Formule moléculaire S5Sb2
Poids moléculaire (g/mol) 403.82
Numéro MDL MFCD00016321
Clé InChI PPKVREKQVQREQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme antimony pentasulfide, antimony v sulfide, antimony red, antimonic sulfide, antimonial saffron, antimony sulfide sb2s5, antimony sulfide golden, golden antimony sulfide, diantimony pentasulphide, goldschwefel
CID PubChem 16683083
Nom IUPAC [bis(sulfanylidène)-$l^{5}-stibanyl]sulfanyl-bis(sulfanylidène)-$l^{5}-stibane
SMILES S=[Sb](=S)S[Sb](=S)=S
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15265076
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
330410500
50 g
24.62€
50g
15274218
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
330412500
250 g
63.62€
250g
15264218
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
330410010
1 kg
198.99€
1kg
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1315-04-4
403.82
PPKVREKQVQREQD-UHFFFAOYSA-N
16683083
S=[Sb](=S)S[Sb](=S)=S
S5Sb2
MFCD00016321
antimony pentasulfide, antimony v sulfide, antimony red, antimonic sulfide, antimonial saffron, antimony sulfide sb2s5, antimony sulfide golden, golden antimony sulfide, diantimony pentasulphide, goldschwefel
[bis(sulfanylidène)-$l^{5}-stibanyl]sulfanyl-bis(sulfanylidène)-$l^{5}-stibane
Spécification
Antimony pentasulfide
S5Sb2
MFCD00016321
antimony pentasulfide, antimony v sulfide, antimony red, antimonic sulfide, antimonial saffron, antimony sulfide sb2s5, antimony sulfide golden, golden antimony sulfide, diantimony pentasulphide, goldschwefel
PPKVREKQVQREQD-UHFFFAOYSA-N
[bis(sulfanylidène)-$l^{5}-stibanyl]sulfanyl-bis(sulfanylidène)-$l^{5}-stibane
16683083
≥54% (Sb)
1315-04-4
Sb2S5
15,688
Solubility in water: insoluble.
S=[Sb](=S)S[Sb](=S)=S
403.82
403.83
Pures
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Matière solide inflammable.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON /un médecin en cas de malaise.
EN CAS D’INHALATION
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-255-5
Identifiant produit
  • Antimony pentasulfide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Antimony pentasulfide